Bromuro de 2-fluorofenetilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2-Bromoethyl)-2-fluorobenzene
440120010 440120050
ACRO440120010EA 55 EUR
ACRO440120010 ACRO440120050
Bromuro de 2-fluorofenetilo 97%
Bromuro de 2-fluorofenetilo
Formula: C₈H₈BrF
Pto. Ebullición: 73…75 °C (20Torr)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04117466
Núm. CAS: 91319-54-9
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %