Bromuro de 2-clorofenetilo 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
440140010 440140050
ACRO440140010EA 40.7 EUR
ACRO440140010 ACRO440140050
Bromuro de 2-clorofenetilo 95%
Bromuro de 2-clorofenetilo
Formula: C₈H₈BrCl
Pto. Ebullición: 110…112 °C (10Torr)
Densidad: 1,4569 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04117464
Núm. CAS: 16793-91-2
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %