5,5-Dibromopyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
439840010 439840050
ACRO439840010EA 51.3 EUR
ACRO439840010 ACRO439840050
5,5-Dibromopyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione 97%
5,5-Dibromopyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
Formula: C₄H₂Br₂N₂O₃
Pto. de fusión: 240…242 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010595
Núm. CAS: 511-67-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %