2-Pyridineboronic acid-N-phenyldiethanolamine ester 50 - 70%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
439890010
439890050
439890100
ACRO439890010EA
41.6
EUR
ACRO439890010
ACRO439890050
ACRO439890100
2-Pyridineboronic acid-N-phenyldiethanolamine ester 50 - 70%
2-Pyridineboronic acid-N-phenyldiethanolamine ester
see CofA for exact composition
Formula:
C₁₅H₁₇BN₂O₂ Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06798116 Núm. CAS: 662138-96-7 UN: 3175 ADR: 4.1,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Additional info | Contains varying amounts of IPA and N-phenyldiethanolamine |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |