N-2-Naftilanilina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
439910250 439911000
ACRO439910250EA 63.4 EUR
ACRO439910250 ACRO439911000
N-2-Naftilanilina 97%
N-2-Naftilanilina
Formula: C₁₆H₁₃N
Pto. Ebullición: 395 °C
Pto. de fusión: 105…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004052
Núm. CAS: 135-88-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to grey to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 108 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %