Imidazo[1,2-a]pyridine 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
439940050 439940250
ACRO439940050EA 79.4 EUR
ACRO439940050 ACRO439940250
Imidazo[1,2-a]pyridine 99%
Imidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₆N₂
MW: 118.1359 g/mol
Pto. Ebullición: 97…98 °C (760 mmHg)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005553
Núm. CAS: 274-76-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %