N,N-Dimethyl-L-phenylalanine 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
440030010 440030050
ACRO440030010EA 34.7 EUR
ACRO440030010 ACRO440030050
N,N-Dimethyl-L-phenylalanine 99%
N,N-Dimethyl-L-phenylalanine
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
Pto. de fusión: 225…227 °C
Densidad: 0,095 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082539
Núm. CAS: 17469-89-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +73.0° to +77.0° (20°C, 589 nm) (c=1.3 in water)