trans-4-Bromo-β-nitrostyrene 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
440160010 440160050
ACRO440160010EA 40 EUR
ACRO440160010 ACRO440160050
trans-4-Bromo-β-nitrostyrene 99%
trans-4-Bromo-β-nitrostyrene
Formula: C₈H₆BrNO₂
Pto. de fusión: 148…152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191856
Núm. CAS: 5153-71-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to yellow-green Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 153 °C
GC ≥98.5 %