6,7-Dimetoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
440200010 440200050
ACRO440200010EA 52.6 EUR
ACRO440200010 ACRO440200050
6,7-Dimetoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona 97%
6,7-Dimetoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona
Formula: C₁₂H₁₄O₃
Pto. de fusión: 95…98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134100
Núm. CAS: 13575-75-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 100 °C
HPLC ≥96.0 %