Potassium sulphite 90%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
440210010 440210025 440212500
ACRO440210010EA 134 EUR
ACRO440210010 ACRO440210025 ACRO440212500
Potassium sulphite 90%, puro
Potassium sulphite
Formula: K₂SO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011387
Núm. CAS: 10117-38-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥88 %