Yoduro de propidio 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Diioduro de 3,8-diamino-5-[3-(dietilmetilamonio)propil]-6-fenilfenantridinio
440300010 440300250 440301000
ACRO440300010EA 1190 EUR
ACRO440300010 ACRO440300250 ACRO440301000
Yoduro de propidio 95%
Yoduro de propidio
Formula: C₂₇H₃₄I₂N₄
MW: 668.4 g/mol
Pto. de fusión: 220…225 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011921
Núm. CAS: 25535-16-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 225 °C
Titration Argentometric ≥94 %
Water ≤5 %