Bis(tetramethylene)fluoroformamidinium hexafluorophosphate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
440360050 440360250
ACRO440360050EA 145 EUR
ACRO440360050 ACRO440360250
Bis(tetramethylene)fluoroformamidinium hexafluorophosphate 97%
Bis(tetramethylene)fluoroformamidinium hexafluorophosphate
Formula: C₉H₁₆F₇N₂P
Pto. de fusión: 152…154 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02683430
Núm. CAS: 164298-25-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Elemental Analysis 8.51 to 9.21 % (N)