1-Metil-4-piperidinametanol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
440480010 440480050
ACRO440480010EA 44.9 EUR
ACRO440480010 ACRO440480050
1-Metil-4-piperidinametanol 97%
1-Metil-4-piperidinametanol
Formula: C₇H₁₅NO
Pto. de fusión: 29…31 °C
Densidad: 0,98 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03411903
Núm. CAS: 20691-89-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥96.0 to ≤104.0 %