3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium chloride
440520050 440520250 440521000
ACRO440520050EA 27.9 EUR
ACRO440520050 ACRO440520250 ACRO440521000
3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride 98%
3-Benzyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride
Formula: C₁₃H₁₆ClNOS
MW: 269,79 g/mol
Pto. de fusión: 142…146 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011959
Núm. CAS: 4568-71-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 147 °C
Elemental Analysis 5.06 to 5.32 % N