N,N,N',N'-Bis(tetramethylene)-O-(N-succinimidyl)uronium hexafluorophosphate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
440590050 440590250
ACRO440590050EA 181 EUR
ACRO440590050 ACRO440590250
N,N,N',N'-Bis(tetramethylene)-O-(N-succinimidyl)uronium hexafluorophosphate 97%
N,N,N',N'-Bis(tetramethylene)-O-(N-succinimidyl)uronium hexafluorophosphate
Formula: C₁₃H₂₀F₆N₃O₃P
Pto. de fusión: 141…143,5 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00192457
Núm. CAS: 207683-26-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 9.81 to 10.63 % (N)