(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP) 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, (7-Aza-1H-benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate, (3-Hydroxy-3H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridinato-O)tri-1-pyrrolidinylphosphonium hexafluorophosphate, ((3H-[1,2,3]Triazolo[4,5-b]pyridin-3-yl)oxy)tri(pyrrolidin-1-yl)phosphonium hexafluorophosphate(V), PyAOP, (3-Hydroxy-3H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridinato-O)tri-1-pyrrolidinylphosphorous hexafluorophosphate
440610010 440610050
ACRO440610010EA 96.9 EUR
ACRO440610010 ACRO440610050
(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP) 98%
(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)
Formula: C₁₇H₂₇F₆N₇OP₂
MW: 521,4 g/mol
Pto. de fusión: 153…155 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03703417
Núm. CAS: 156311-83-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 18.33 to 19.28 % (N)