Nα-Fmoc-N-δ-trityl-L-glutamine 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Fmoc-Gln(Trt)-OH
440640050 440640250
ACRO440640050EA 27.6 EUR
ACRO440640050 ACRO440640250
Nα-Fmoc-N-δ-trityl-L-glutamine 95%
N-alpha-Fmoc-N-delta-trityl-L-glutamine
Formula: C₃₉H₃₄N₂O₅
MW: 610,71 g/mol
Pto. de fusión: 131…144 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00077056
Núm. CAS: 132327-80-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -12.5° to -15.5° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF)