5,7-Dichloro-1,6-naphthyridine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
440670010 440670050
ACRO440670010EA 497 EUR
ACRO440670010 ACRO440670050
5,7-Dichloro-1,6-naphthyridine 97%
5,7-Dichloro-1,6-naphthyridine
Formula: C₈H₄Cl₂N₂
MW: 199,0368 g/mol
Pto. de fusión: 138…140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11518965
Núm. CAS: 337958-60-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to light orange Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %