Xileno cianol FF ∼75% ~75%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: C.I. 42135, Hidrogeno-4-[[4-(etilamino)-m-tolil][4-(etilimino)-3-metilciclohexa-2,5-dien-1-iliden]metil]benceno-1,3-disulfonato de sodio
440700100 440700500
ACRO440700100EA 58.7 EUR
ACRO440700100 ACRO440700500
Xileno cianol FF ∼75% ~75%
Xileno cianol FF
Formula: C₂₅H₂₇N₂NaO₆S₂
MW: 538.62 g/mol
Pto. de fusión: 295 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040657
Núm. CAS: 2650-17-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Blue-grey to green Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 % (105°C)
Solubility (0.1% in water) Dark blue
Dye content ≥70 %
UV Lambda max 612 to 616 nm
Suitability (as track. dye for DNA seq) Passes test