Adenosine 5'-monophosphate sodium salt hydrate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Sodium ((2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl phosphate hydrate(x:1:x), Sodium ((2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl phosphate hydrate, 5'-Adenylic acid,sodium salt, hydrate (9CI)
440710010
440710050
440710250
ACRO440710010EA
28.8
EUR
ACRO440710010
ACRO440710050
ACRO440710250
Adenosine 5'-monophosphate sodium salt hydrate 99%
Adenosine 5'-monophosphate sodium salt hydrate
Formula:
C₁₀H₁₄N₅Na₂O₈P Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00065023 Núm. CAS: 149022-20-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤20.00 % |
HPLC | ≥98.5 % |
pH | 4.50 to 6.50 |
Specific optical rotation | -41° to -43° (20°C, 589 nm) (c=2 in water) |