N-TIPS pyrrole-3-boronic acid pinacol ester 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)-1-[TRIS(1-METHYLETHYL)SILYL]-1H-PYRROLE, 3-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-[tris(propan-2-yl)silyl]-1H-pyrrole, 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-(triisopropylsilyl)-1H-pyrrole
441020010 441020050
ACRO441020010EA 192 EUR
ACRO441020010 ACRO441020050
N-TIPS pyrrole-3-boronic acid pinacol ester 95%
N-TIPS pyrrole-3-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₉H₃₆BNO₂Si
MW: 349,397 g/mol
Pto. de fusión: 70…72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08063117
Núm. CAS: 365564-11-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %