(R)-N-Boc-α-ethylalanine 98%, 98% ee
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Boc-D-isovaline, (R)-2-(tert-butoxycarbonylamino)-2-methylbutanoic acid, Boc-α-Et-D-Ala-OH, Boc-D-IsoVal-OH, (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-methylbutanoic acid
441061000 441065000
ACRO441061000EA 49.1 EUR
ACRO441061000 ACRO441065000
(R)-N-Boc-α-ethylalanine 98%, 98% ee
(R)-N-Boc-alpha-ethylalanine
Formula: C₁₀H₁₉NO₄
MW: 217,265 g/mol
Pto. de fusión: 104…112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12963786
Núm. CAS: 123254-58-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Enantiomeric excess ≥98 % (HPLC)
Specific optical rotation -8° to -14° (20°C, 589 nm) (c=1 in CHCl3)
Titration with NaOH ≥97.5 %