(S)-N-Boc-α-ethylalanine 98%, 98% ee
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
(S)-2-Methyl-2-(tert-butoxycarbonylamino)butyric acid, Boc-IsoVal-OH, (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-methylbutanoic acid
441131000
441135000
ACRO441131000EA
113
EUR
ACRO441131000
ACRO441135000
(S)-N-Boc-α-ethylalanine 98%, 98% ee
(S)-N-Boc-alpha-ethylalanine
Formula:
C₁₀H₁₉NO₄ MW: 217.265 g/mol Pto. de fusión: 104…112 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12031697 Núm. CAS: 151171-11-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Enantiomeric excess | ≥98.0 % |
Specific optical rotation | +11° to +15° (20°C, 589 nm) (c=1 in CHCl3) |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |