D-Propargylglycine 98%, 98% ee
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: H-D-Pra-OH, (R)-2-Aminopent-4-ynoic acid, (R)-alpha-Propargylglycine
441221000 441225000
ACRO441221000EA 136 EUR
ACRO441221000 ACRO441225000
D-Propargylglycine 98%, 98% ee
D-Propargylglycine
Formula: C₅H₇NO₂
MW: 113,116 g/mol
Pto. de fusión: >180 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00237407
Núm. CAS: 23235-03-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 97.5 to 102.5 %
Specific optical rotation +31° to +35° (20°C, 589 nm) (c=1 in water)