Paladio (II) acetato 99.9% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
441390010
441390050
ACRO441390010EA
187
EUR
ACRO441390010
ACRO441390050
Paladio (II) acetato 99.9% (trace metals basis)
Paladio (II) acetato
Formula:
C₄H₆O₄Pd Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012453 Núm. CAS: 3375-31-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Orange to brown Powder |
Assay | 46.9 to 48.5 % (Pd) |
Total trace metal impurities | ≤1000 ppm |