Tetrakis(trifenilfosfina)paladio (0) 99.9% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Pd(PPh3)4
441400010 441400050
ACRO441400010EA 82.7 EUR
ACRO441400010 ACRO441400050
Tetrakis(trifenilfosfina)paladio (0) 99.9% (trace metals basis)
Tetrakis(trifenilfosfina)paladio (0)
Formula: C₇₂H₆₀P₄Pd
MW: 1155.58 g/mol
Pto. de fusión: 103…107 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00010012
Núm. CAS: 14221-01-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to yellow-green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Total trace metal impurities ≤0.1 %
Palladium (Pd) 8.8 to 9.6 %