3-Bromo-5-formilpiridina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromopyridine-5-carboxaldehyde, 5-Bromopyridine-3-carboxaldehyde, 5-Bromonicotinaldehyde, 5-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
441420010 441420050
ACRO441420010EA 54.5 EUR
ACRO441420010 ACRO441420050
3-Bromo-5-formilpiridina 97%
3-Bromo-5-formilpiridina
Formula: C₆H₄BrNO
Pto. de fusión: 96…98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03265758
Núm. CAS: 113118-81-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
GC ≥96.0 %