9-Methylcarbazole-3-boronic acid pinacol ester 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
441440010 441440050
ACRO441440010EA 101 EUR
ACRO441440010 ACRO441440050
9-Methylcarbazole-3-boronic acid pinacol ester 97%
9-Methylcarbazole-3-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₉H₂₂BNO₂
Pto. de fusión: 151,7…152.4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16294552
Núm. CAS: 1217891-71-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 154 °C
HPLC ≥96.0 %