2-Amino-4-cloropiridina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
441460050 441460250
ACRO441460050EA 67 EUR
ACRO441460050 ACRO441460250
2-Amino-4-cloropiridina 97%
2-Amino-4-cloropiridina
Formula: C₅H₅ClN₂
Pto. de fusión: 130…132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04113820
Núm. CAS: 19798-80-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 134 °C
GC ≥96.0 %