5-Iodoindol 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
441590050
441590250
ACRO441590050EA
96.1
EUR
ACRO441590050
ACRO441590250
5-Iodoindol 95%
5-Iodoindol
Formula:
C₈H₆IN MW: 243.05 g/mol Pto. de fusión: 95…99 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00220065 Núm. CAS: 16066-91-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Off-white to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 95 to 102 °C |
HPLC | ≥94.0 % |