Fmoc-D-phenylalanine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Fmoc-D-Phe-OH, N-Fmoc-D-phenylalanine
441710010
441710050
ACRO441710010EA
24.7
EUR
ACRO441710010
ACRO441710050
Fmoc-D-phenylalanine 98%
Fmoc-D-phenylalanine
Formula:
C₂₄H₂₁NO₄ MW: 387.4 g/mol Pto. de fusión: 184…186.5 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00062955 Núm. CAS: 86123-10-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +38° to +42° (20°C, 589 nm) (C=1 IN DMF) |