4-Cyanopiperidine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Piperidine-4-carbonitrile
441820050 441820250
ACRO441820050EA 61.9 EUR
ACRO441820050 ACRO441820250
4-Cyanopiperidine 97%
4-Cyanopiperidine
Formula: C₆H₁₀N₂
MW: 110,16 g/mol
Pto. Ebullición: 100…105 °C (12 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05022468
Núm. CAS: 4395-98-6
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %