5-Bromo-2-metoxipirimidina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
441850010 441850050
ACRO441850010EA 96.6 EUR
ACRO441850010 ACRO441850050
5-Bromo-2-metoxipirimidina 97%
5-Bromo-2-metoxipirimidina
Formula: C₅H₅BrN₂O
MW: 189,01 g/mol
Pto. de fusión: 57…59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973351
Núm. CAS: 14001-66-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 59 °C
GC ≥96.0 %