Ácido 3-fluoro-4-hidroxibenzoico 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
441890010 441890050
ACRO441890010EA 67 EUR
ACRO441890010 ACRO441890050
Ácido 3-fluoro-4-hidroxibenzoico 95%
Ácido 3-fluoro-4-hidroxibenzoico
Formula: C₇H₅FO₃
MW: 156,11 g/mol
Pto. de fusión: 160…163 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143161
Núm. CAS: 350-29-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %