Dimethyl-L-glutamate hydrochloride 99%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: L-Glutamic Acid Dimethyl Ester Hydrochloride, H-Glu(OMe)-OMe.HCl
441940100 441940500
ACRO441940100EA 54.4 EUR
ACRO441940100 ACRO441940500
Dimethyl-L-glutamate hydrochloride 99%, puro
Dimethyl-L-glutamate hydrochloride
Formula: C₇H₁₃NO₄
Pto. de fusión: 91…93 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00038879
Núm. CAS: 23150-65-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
Specific optical rotation +25° to +27° (20°C, 589 nm) (c=5 in H2O)