4-Bromo-2-metoxifenol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromoguaiacol, 5-Brom-2-hydroxyanisole
441950050 441950250
ACRO441950050EA 74.3 EUR
ACRO441950050 ACRO441950250
4-Bromo-2-metoxifenol 98%
4-Bromo-2-metoxifenol
Formula: C₇H₇BrO₂
MW: 203.04 g/mol
Pto. Ebullición: 90…92 °C (1hPa)
Pto. de fusión: 35…39 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051937
Núm. CAS: 7368-78-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white to light brown Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %