Boc-L-tyrosine methyl ester 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Boc-Tyr-OMe, N-Boc-L-tyrosine Methyl Ester
442020050 442020250
ACRO442020050EA 54.5 EUR
ACRO442020050 ACRO442020250
Boc-L-tyrosine methyl ester 97%
Boc-L-tyrosine methyl ester
Formula: C₁₅H₂₁NO₅
MW: 295,3 g/mol
Pto. de fusión: 106…107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191181
Núm. CAS: 4326-36-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation +48° to +52° (20°C, 589 nm) (c=1 in CHCl3)