tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: N-Boc-3-azetidinone, Tert-butyl 3-oxoazetidine-1-carboxylate, tert-Butyl 3-oxoazetidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-Azetidinone
442040010 442040050
ACRO442040010EA 90.2 EUR
ACRO442040010 ACRO442040050
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate
Formula: C₈H₁₃NO₃
MW: 171.2 g/mol
Pto. de fusión: 50…52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01861741
Núm. CAS: 398489-26-4
UN: 3335
ADR: 9 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 54 °C
GC ≥96.0 %