1-Aminohydantoin hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 1-Aminohydantoin Hydrochloride, 1-Aminohydantoin HCl, 1-Amino-2,4-imidazolidinedione hydrochloride
442050050 442050250
ACRO442050050EA 52.9 EUR
ACRO442050050 ACRO442050250
1-Aminohydantoin hydrochloride 98%
1-Aminohydantoin hydrochloride
Formula: C₃H₅N₃O₂
Pto. de fusión: 201…205 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02181047
Núm. CAS: 2827-56-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
HPLC ≥97.5 %