2-Cloro-4-fluoropiridina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
442150010 442150050
ACRO442150010EA 123 EUR
ACRO442150010 ACRO442150050
2-Cloro-4-fluoropiridina 97%
2-Cloro-4-fluoropiridina
Formula: C₅H₃ClFN
Pto. Ebullición: 140 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,456 g/cm³
Pto. de inflamación: 54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039345
Núm. CAS: 34941-91-8
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %