3-Fluoro-4-formilpiridina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Fluoro-4-pyridinecarbaldehyde, 3-Fluoroisonicotinaldehyde, 3-Fluoro-4-pyridinecarboxaldehyde
442170010 442170050
ACRO442170010EA 81.5 EUR
ACRO442170010 ACRO442170050
3-Fluoro-4-formilpiridina 97%
3-Fluoro-4-formilpiridina
Formula: C₆H₄FNO
MW: 125.1 g/mol
Pto. Ebullición: 70 °C (25Torr)
Densidad: 1.255 g/cm³
Pto. de inflamación: 67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06410686
Núm. CAS: 40273-47-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %