(S)-(+)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
442190100 442190500
ACRO442190100EA 34.5 EUR
ACRO442190100 ACRO442190500
(S)-(+)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride 97%
(S)-(+)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride
Formula: C₉H₁₂ClNO₂
Pto. de fusión: 200 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00077158
Núm. CAS: 15028-39-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation +131° to +137° (20°C, 589 nm) (c=1,MeOH)