5-Metil-2,3-dimetoxi-p-benzoquinona 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3-Dimethoxy-5-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2,3-Dimethoxy-5-methyl-1,4-benzoquinone
442200010 442200050
ACRO442200010EA 53.4 EUR
ACRO442200010 ACRO442200050
5-Metil-2,3-dimetoxi-p-benzoquinona 98%
5-Metil-2,3-dimetoxi-p-benzoquinona
Formula: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Pto. de fusión: 59…61 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001595
Núm. CAS: 605-94-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to red Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 62 °C
HPLC ≥97.5 %