Tiofen-3-metanol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Thienylmethanol, Thiophen-3-ylmethanol, Thiophen-3-methanol
442240050 442240250
ACRO442240050EA 88 EUR
ACRO442240050 ACRO442240250
Tiofen-3-metanol 97%
Tiofen-3-metanol
Formula: C₅H₆OS
MW: 114,17 g/mol
Pto. Ebullición: 73 °C (6Torr)
Densidad: 1,211 g/cm³
Pto. de inflamación: 100,5 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00014534
Núm. CAS: 71637-34-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %