2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-1-(2,4-difluorophenyl)ethanone, 2,4-Difluorophenacyl bromide
442280010 442280050
ACRO442280010EA 87.4 EUR
ACRO442280010 ACRO442280050
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone 95%
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone
Formula: C₈H₅BrF₂O
MW: 235.03 g/mol
Pto. de fusión: 31…33 °C
Pto. de inflamación: 51 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00142822
Núm. CAS: 102429-07-2
UN: 2925
ADR: 4.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 35 °C
GC ≥94.0 %