2-Amino-6-bromobenzotiazol 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
442290050 442290250
ACRO442290050EA 132 EUR
ACRO442290050 ACRO442290250
2-Amino-6-bromobenzotiazol 95%
2-Amino-6-bromobenzothiazole
Formula: C₇H₅BrN₂S
MW: 229,1 g/mol
Pto. de fusión: 212…214 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00152229
Núm. CAS: 15864-32-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %