Ácido 5-metoxiantranilico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
443340010 443340050
ACRO443340010EA 65.9 EUR
ACRO443340010 ACRO443340050
Ácido 5-metoxiantranilico 97%
Ácido 5-metoxiantranilico
Formula: C₈H₉NO₃
Pto. de fusión: 151…151,7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016509
Núm. CAS: 6705-03-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to brown to purple Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %