1-Benciloxi-4-bromobenceno 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Benzyloxybromobenzene, 1-Bromo-4-(phenylmethoxy)benzene
442460100 442460500
ACRO442460100EA 50.9 EUR
ACRO442460100 ACRO442460500
1-Benciloxi-4-bromobenceno 97%
1-Benciloxi-4-bromobenceno
Formula: C₁₃H₁₁BrO
MW: 263,13 g/mol
Pto. Ebullición: 166…167 °C (4Torr)
Pto. de fusión: 62…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00028016
Núm. CAS: 6793-92-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 64 °C
GC ≥96.0 %