4-Amino-2-(trifluormetil)benzonitrilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Cyano-3-trifluoromethylaniline
442470010 442470050
ACRO442470010EA 55.8 EUR
ACRO442470010 ACRO442470050
4-Amino-2-(trifluormetil)benzonitrilo 97%
4-Amino-2-(trifluormetil)benzonitrilo
Formula: C₈H₅F₃N₂
Pto. de fusión: 144…146 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042155
Núm. CAS: 654-70-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to orange to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 138 to 146 °C
HPLC ≥96.0 %