2-Cloro-4,6-dimetilpirimidina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
442550050 442550250
ACRO442550050EA 103 EUR
ACRO442550050 ACRO442550250
2-Cloro-4,6-dimetilpirimidina 97%
2-Cloro-4,6-dimetilpirimidina
Formula: C₆H₇ClN₂
Pto. Ebullición: 210…212 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 36…38 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00023199
Núm. CAS: 4472-44-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 39 °C
GC ≥96.0 %